132039
1,2,4-Triacetoxybenzene
97%
Synonyme(s) :
1,2,4-Phenenyl triacetate
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
98-100 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1ccc(OC(C)=O)c(OC(C)=O)c1
InChI
1S/C12H12O6/c1-7(13)16-10-4-5-11(17-8(2)14)12(6-10)18-9(3)15/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
AESFGSJWSUZRGW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable