Key Documents
131733
Sigma-Aldrich
Rhodizonic acid dihydrate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H2O6 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
248 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.OC1=C(O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O