131512
Picrolonic acid
97%
Synonyme(s) :
2,4-Dihydro-5-methyl-4-nitro-2-(4-nitrophenyl)-3H-pyrazol-3-one, 3-Methyl-4-nitro-1-(4-nitrophenyl)-2-pyrazolin-5-one, 3-Methyl-4-nitro-1-(p-nitrophenyl)-5-pyrazolone, Picrolic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Chaîne SMILES
CC1=NN(c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)C(=O)C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H8N4O5/c1-6-9(14(18)19)10(15)12(11-6)7-2-4-8(5-3-7)13(16)17/h2-5,9H,1H3
Clé InChI
OVFUUSPKWADLNJ-UHFFFAOYSA-N