Key Documents
129720
Sigma-Aldrich
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt
98%
Synonyme(s) :
Metol
About This Item
Formule linéaire :
C7H9NO · 1/2H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.19
Numéro Beilstein :
3919382
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
98%
Température d'inflammation spontanée
989 °F
Pf
260 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves