Principaux documents
119024
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-iodo-6-methylpyridine
97%
Synonyme(s) :
2-Iodo-6-methyl-3-pyridinol, 6-Iodo-2-picolin-5-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6INO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
197-199 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(O)c(I)n1
InChI
1S/C6H6INO/c1-4-2-3-5(9)6(7)8-4/h2-3,9H,1H3
Clé InChI
HRZOWBGCOJWHDY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable