118311
2-Decanol
98%
Synonyme(s) :
Methyl octyl carbinol
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
211 °C (lit.)
Pf
−6-−4 °C (lit.)
Densité
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C10H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
Clé InChI
ACUZDYFTRHEKOS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F
Point d'éclair (°C)
85 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter