Principaux documents
11629
Sigma-Aldrich
Diethyl azodicarboxylate on polystyrene
100-300 mesh, extent of labeling: ~1.2 mmol/g N loading
Synonyme(s) :
DEAD polymer-bound, Polymer DEAD
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
~1.2 mmol/g N loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Taille des particules
100-300 mesh
Température de stockage
2-8°C
Autres remarques
Substitute for soluble DEAD in Mitsunobu reactions which is easily separable and non-explosive
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
L.D. Arnold et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 3973 -3973 (1989)