Key Documents
115002
Sigma-Aldrich
1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol
Synonyme(s) :
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C≡CC(C6H5)2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pf
80-82 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(C#Cc1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H16O/c22-21(19-12-6-2-7-13-19,20-14-8-3-9-15-20)17-16-18-10-4-1-5-11-18/h1-15,22H
Clé InChI
VWRQCJRTHKUVNF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol can be used in the synthesis of a single isomer of a naphthalene compound.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable