MilliporeSigma
Passer à
8.02453
4-Chlorobenzaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Chlorobenzaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
30,50 $
22,87 $
250 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
57,60 $
1 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
204,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.57
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
203-247-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
22,87 $
Tarif30,50 $Économiser 25 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
0.9 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
302 °C
potency
840 mg/kg LD50, oral (Rat), 5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
216.3 °C/1013.25 hPa
mp
47.1 °C
transition temp
flash point 92 °C
solubility
919 g/L
density
1.19 g/cm3 at 60 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
InChI key
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 45 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chlorobenzaldehyde
signalword
Warning
pictograms
Exclamation markEnvironment
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup