Principaux documents
113220
Sigma-Aldrich
1-Phenylundecane
99%
Synonyme(s) :
Undecylbenzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5(CH2)10CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.40
Beilstein:
2044467
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
pb
316 °C (lit.)
Pf
−5 °C (lit.)
Densité
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C17H28/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-14-17-15-12-10-13-16-17/h10,12-13,15-16H,2-9,11,14H2,1H3
Clé InChI
XBEADGFTLHRJRB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Undecylbenzene (1-Phenylundecane) forms a charge-transfer complex with fluoranil.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
K Elias Ikonen et al.
Journal of chromatography. A, 1614, 460705-460705 (2019-11-23)
An update for ASTM D2425, "Standard Test Method for Hydrocarbon Types in Middle Distillates by Mass Spectrometry," was recently released to expand its scope by adding modern mass spectrometric instrumentation and a new sample type, synthesized hydrocarbons. While the method