111937
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.592 (lit.)
pb
150 °C/34 mmHg (lit.)
Pf
16-18 °C (lit.)
Densité
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
chloro
Chaîne SMILES
ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H
Clé InChI
CEOCVKWBUWKBKA-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
278.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
137 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter