Principaux documents
110825
Sigma-Aldrich
trans-3-Heptene
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH=CHC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.19
Beilstein:
1719016
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
pb
94 °C (lit.)
Pf
−137-−136.6 °C (lit.)
Densité
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC\C=C\CC
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3/b7-5+
Clé InChI
WZHKDGJSXCTSCK-FNORWQNLSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup