Principaux documents
110396
Supelco
Chromotrope 2B
Synonyme(s) :
2-(4-Nitrophenylazo)chromotropic acid disodium salt, Acid Red 176
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H9N3Na2O10S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
513.37
Numéro C.I. (Colour Index):
16575
Beilstein:
4109733
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11N3O10S2.2Na/c20-12-7-11(30(24,25)26)5-8-6-13(31(27,28)29)15(16(21)14(8)12)18-17-9-1-3-10(4-2-9)19(22)23;;/h1-7,20-21H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
Clé InChI
AXUUHWJXDWBCSG-QIKYXUGXSA-L
Application
For the determination of boric acid, borates, germanium, cobalt, nickel, copper and rare earth metals.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable