Principaux documents
10890
Sigma-Aldrich
Acetonylacetone
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
ACAN, Acetonylacetone
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2CH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Numéro Beilstein :
506525
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Pression de vapeur
0.43 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
Point d'ébullition
191 °C (lit.)
Pf
−6-−5 °C (lit.)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
prices for bulk quantities on request