108618
Dimethyl sulfite
99%
Synonyme(s) :
Methyl sulfite
174,00 $
About This Item
174,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.410 (lit.)
pb
126-127 °C (lit.)
Densité
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COS(=O)OC
InChI
1S/C2H6O3S/c1-4-6(3)5-2/h1-2H3
Clé InChI
BDUPRNVPXOHWIL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.