Principaux documents
108529
Sigma-Aldrich
Diphenylphosphinic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2P(O)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.19
Beilstein:
2804567
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Pf
193-195 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11O2P/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)
Clé InChI
BEQVQKJCLJBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par