Principaux documents
108405
Sigma-Aldrich
Methyl dichloroacetate
≥99%
Synonyme(s) :
Dichloroacetic acid methyl ester, NSC 2882
About This Item
Formule linéaire :
Cl2CHCOOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.97
Numéro Beilstein :
1747542
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
Point d'ébullition
143 °C (lit.)
Pf
−52 °C (lit.)
Densité
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3
Clé InChI
HKMLRUAPIDAGIE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Nucleophilic substitution reactions with nitro(pentafluorosulfanyl)benzenes
  • Azide-alkyl halide cycloaddition and atom transfer radical addition
  • Chemical modification of STn antigen for enhancement of synthetic carbohydrate vaccines
  • Three component reaction of arynes with cyclic ethers and active methines
  • Catalytic radical haloalkylation for synthesis of neodysidenin
  • Addition reactions for syntehsis of enantiopure 3,4-diamino esters or amides
Remplacé(e)(s) par