Principaux documents
107859
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-4-methyl-5-thiazolesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7ClN2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.71
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
161-164 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1nc(C)c(s1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H7ClN2O3S2/c1-3-5(14(7,11)12)13-6(8-3)9-4(2)10/h1-2H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
NXGKPRKPUCSEIL-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Acetamido-4-methyl-5-thiazolesulfonyl chloride was used in high-performance liquid chromatographic (HPLC) assay for acetazolamide[1].
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
J Gal et al.
Current eye research, 1(6), 361-365 (1981-01-01)
A high-performance liquid chromatographic (HPLC) assay for acetazolamide is presented. A 100-microliter sample is mixed with an aliquot of the internal standard solution and the mixture, buffered at pH 4.5, is extracted with ethyl acetate. The extract is evaporated to