107417
2-Amino-1,1,3-propenetricarbonitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Amino-1,1-3-tricyanopropene, Malononitrile dimer
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
171-173 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
nitrile
Chaîne SMILES
N\C(CC#N)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C6H4N4/c7-2-1-6(10)5(3-8)4-9/h1,10H2
Clé InChI
BNHGNFYPZNDLAF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable