106577
2-Iodohippuric acid
98%
Synonyme(s) :
N-(2-Iodobenzoyl)glycine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
170-172 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C9H8INO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
Clé InChI
CORFWQGVBFFZHF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable