Principaux documents
101354
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-methylaniline
99%
Synonyme(s) :
6-Fluoro-m-toluidine
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.533 (lit.)
pb
80-86 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(F)c(N)c1
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
QZUXMXZNVAJNSE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter