Merck
Página inicialAplicações da reação em cadeia da polimeraseOligoEvaluator™ para cálculo de Tm e análise de primers
OligoEvaluator™ para cálculo de Tm e análise de primers
OligoEvaluator™ para primers de DNA ou RNA
O OligoEvaluator é uma ferramenta de análise de primer para oligonucleotídeos. Ele analisa a estrutura secundária, a formação do dímero do primer e as características físicas dos oligonucleotídeos. 
Temos o prazer de oferecer o OligoEvaluator™, nossa calculadora on-line de sequência de oligonucleotídeos que fornece valores de análise de primer para PCR:
  • Contagem de base
  • Peso molecular
  • Coeficiente de extinção
  • Tipo de oligo
  • µg/OD a 260 nm
  • Comprimento (pares de bases)
  • Temperatura de fusão (Tm) do primer (°C)
  • Teor de GC (%):
  • Grampo GC
  • Comprimento de execução (bp)
  • Estrutura secundária
  • Verificação do dímero do primer
  • Link de sequência BLAST
O OligoEvaluator™ é fácil de usar: selecione DNA ou RNA, cole sua sequência e clique em calcular para que a ferramenta OligoEvaluator™ retorne os valores. Todas as propriedades relatadas estão disponíveis para exportação em um modelo conveniente do Excel.
Calcular propriedades, ressuspensão e diluição de oligonucleotídeos
O OligoEvaluator™ consiste em três módulos. Escolha a análise para examinar as propriedades completas de até 10 primers de uma só vez. A ressuspensão e a diluição são módulos de calculadora separados no OligoEvaluator™.
MódulosCaracterísticas
AnáliseInsira até 10 sequências por vez, e a ferramenta retorna valores para todas as principais propriedades físicas, como peso molecular, temperatura de fusão, estrutura secundária e formação de dímeros de primers (as informações sobre estrutura secundária e formação de dímeros de primers são fornecidas em formato de texto simples de interpretar, por exemplo, estrutura secundária - forte)
ResuspensãoDigite a quantidade, a concentração desejada e o peso molecular, e a ferramenta retornará o volume de água ou tampão necessário para ressuspender um oligonucleotídeo seco
DiluiçãoInsira a concentração de estoque (ressuspensão), o volume final desejado e a concentração final desejada, e a ferramenta retornará o volume de solução de estoque necessário para a diluição
Recursos avançados da calculadora
CaracterísticaDescrição
Condições de reaçãoRevisar a análise da estrutura secundária e a formação do dímero do primer para verificar se há problemas de dobragem
Busca BLASTVerificar a homologia da sequência de oligonucleotídeos
Condições de reação
Definições e valores usados na calculadora OligoEvaluator™
ParâmetroValor
Concentração de oligoO valor padrão = 250,0 nM.
Concentração de íons monovalentesEssa é a concentração de todos os íons monovalentes, por exemplo, K+, presentes na mistura da reação. O K+ estimula a hibridização ao reduzir a repulsão de carga entre os primers carregados negativamente e os esqueletos do modelo.
O valor padrão = 100,0 nM.
Concentração de íons de Mg++ livreEssa é a concentração de Mg2+ (íon magnésio) na mistura da reação. O Mg2+ é um cofator necessário para as polimerases de DNA termoestáveis.
O valor padrão = 5,0 nM.
Equivalente de Na[+] totalO equivalente de sódio é calculado da seguinte forma:
[Na+] = Concentração de íons monovalentes + 4 × (Mg2+ livre) 1/2 (tudo em molaridade)
O valor padrão = 382,84 mM
Temperatura para cálculo de energia livreIsso é usado para calcular a energia livre de Gibbs (ΔG) na fórmula: ΔG = ΔH - T ΔS.
O valor padrão = 25,0 °C (298K).
Como você calcula a temperatura de hibridização de um primer?
O OligoEvaluator™ fornece a temperatura de fusão dos oligonucleotídeos. Basta inserir sua sequência no módulo Calculator Analysis e você encontrará a Tm relatada na sétima coluna. Em geral, a temperatura de hibridização deve estar vários graus abaixo do valor de Tm. Você pode encontrar informações mais detalhadas sobre a temperatura de fusão em nosso artigo sobre a temperatura de fusão de oligonucleotídeos.
Produtos
Desculpe, ocorreu um erro inesperado
Network error: Failed to fetch