Merck
Página inicialPurificação de DNA e RNAReferência cruzada de purificação de DNA/RNA
Referência cruzada de purificação de DNA/RNA
A purificação de ácidos nucleicos é uma etapa inicial de muitos protocolos experimentais e fluxos de trabalho, precedendo aplicações downstream (a jusante), como PCR, qPCR, genotipagem, sequenciamento, NGS, clonagem e expressão. Os kits de purificação geralmente dependem de colunas à base de sílica e reagentes especializados de lise e extração para produzir DNA de plasmídeo purificado, DNA genômico ou RNA de diversos tipos de amostras. Esses kits oferecem benefícios importantes em relação aos métodos laboratoriais “caseiros” ou “faça você mesmo”, pois eles:
  • Eliminam a necessidade de extração perigosa com fenol-clorofórmio
  • Reduzem os resíduos perigosos
  • Limitam o uso de capelas de exaustão de alta energia
  • Fornecem purificação consistente e confiável com o mínimo de treinamento
A linha GenElute™ de kits de purificação de ácidos nucleicos oferece soluções personalizadas para uma variedade de tipos e condições de amostras. Eles apresentam uma solução econômica para laboratórios de todas as escalas, oferecendo mais preparações a um preço melhor do que os concorrentes comuns.
Nosso documento de Referência cruzada de purificação fornece recomendações para clientes que desejam substituir produtos típicos da QIAGEN™.
Plasmídeo
Pós-processamento
Purificação de DNA
Purificação de RNA
Formatos de alto rendimento (96 cavidades)