Formulações de meios de cultura de células vegetais Murashige e Skoog
Grande parte da pesquisa de cultura de tecidos de plantas atualmente ainda utiliza meios desenvolvidos há muitos anos por Murashige e Skoog. Abaixo, há informações sobre a formulação de muitos desses meios.
Misturas de sais basais
M5524 – Mistura de sal basal de Murashige e Skoog (MS)
M0654 – Solução de macronutrientes de sal basal de Murashige e Skoog
M0529 – Solução de micronutrientes de sal basal de Murashige e Skoog
M2909 - Mistura de sal basal modificada de Murashige e Skoog
Componente (mg/l) | M5524 | M0654 | M0529 | M2909 |
---|---|---|---|---|
Cloreto de alumínio • 6H2O | ||||
Nitrato de amônio | 1650,0 | 1650,0 | ||
Fosfato de amônio monobásico | ||||
Sulfato de amônio | ||||
Ácido bórico | 6,2 | 6,2 | 6,2 | |
Cloreto de cálcio anidro | 332,2 | 332,2 | 332,2 | |
Nitrato de cálcio | ||||
Fosfato de cálcio tribásico | ||||
Cloreto de cobalto • 6H2O | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Sulfato de cobre • 5H2O | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Na2-EDTA | 37,26 | 37,3 | 37,26 | |
ZnNa2-EDTA | ||||
Cloreto de ferro • 6H2O | ||||
Citrato de ferro | ||||
Sulfato de ferro | ||||
Tartarato de ferro • 2H2O | ||||
Sulfato ferroso • 7H2O | 27,8 | 27,8 | 27,8 | |
Sulfato de magnésio | 180,7 | 180,7 | 180,7 | |
Cloreto de manganês • 4H2O | ||||
Sulfato de manganês • H2O | 16,9 | 16,9 | 16,9 | |
Trióxido de molibdênio | ||||
Ácido molíbdico (sal sódico) • 2H2O | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Cloreto de níquel • 6H2O | ||||
Sulfato de níquel • 6H2O | ||||
Cloreto de potássio | ||||
Iodeto de potássio | 0,83 | 0,83 | 0,83 | |
Nitrato de potássio | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | |
Fosfato de potássio monobásico | 170,0 | 170,0 | 170,0 | |
Sulfato de potássio | ||||
Nitrato de sódio | ||||
Fosfato de sódio monobásico | ||||
Sulfato de sódio | ||||
Nitrato de zinco • 6H2O | ||||
Sulfato de zinco • 7H2O | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Substâncias orgânicas (mg/l) | M5524 | M0654 | M0529 | M2909 |
---|---|---|---|---|
Carvão ativado | ||||
Hemissulfato de adenina | ||||
Ágar | ||||
6-Benzilaminopurina (BA) | ||||
D-Biotina | ||||
6gama-gama- dimetilalilaminopurina | ||||
Glicina (base livre) | ||||
Ácido indole-3-acético | ||||
Ácido indole-3-butírico | ||||
Cinetina | ||||
MES (ácido livre) | ||||
Mioinositol | ||||
Ácido alfa-naftalenoacético | ||||
Ácido nictotínico (ácido livre) | ||||
Peptona | ||||
Piridoxina • HCl | ||||
Sacarose | ||||
Tiamina • HCl |
Meios, incluindo substâncias orgânicas
M6899 – Sais basais de Murashige e Skoog com o mínimo de substâncias orgânicas
M5519 – Meio basal de Murashige e Skoog
M0404 – Meio basal de Murashige e Skoog com vitaminas de Gamborg
M9274 – Meio basal de Murashige e Skoog com sacarose e ágar
M7024 – Meio de multiplicação de brotos de Murashige e Skoog A
Componente (mg/l) | M6899 | M5519 | M0404 | M9274 | M7024 |
---|---|---|---|---|---|
Cloreto de alumínio • 6H2O | |||||
Nitrato de amônio | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 |
Fosfato de amônio monobásico | |||||
Sulfato de amônio | |||||
Ácido bórico | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Cloreto de cálcio anidro | 332,2 | 332,2 | 332,2 | 332,2 | 332,2 |
Nitrato de cálcio | |||||
Fosfato de cálcio tribásico | |||||
Cloreto de cobalto • 6H2O | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Sulfato de cobre • 5H2O | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Na2-EDTA | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 37,26 |
ZnNa2-EDTA | |||||
Cloreto de ferro • 6H2O | |||||
Citrato de ferro | |||||
Sulfato de ferro | |||||
Tartarato de ferro • 2H2O | |||||
Sulfato ferroso • 7H2O | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
Sulfato de magnésio | 180,7 | 180,7 | 180,7 | 180,7 | 180,7 |
Cloreto de manganês • 4H2O | |||||
Sulfato de manganês • H2O | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
Trióxido de molibdênio | |||||
Ácido molíbdico (sal sódico) • 2H2O | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Cloreto de níquel • 6H2O | |||||
Sulfato de níquel • 6H2O | |||||
Cloreto de potássio | |||||
Iodeto de potássio | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
Nitrato de potássio | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 |
Fosfato de potássio monobásico | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
Sulfato de potássio | |||||
Nitrato de sódio | |||||
Fosfato de sódio monobásico | 148,0 | ||||
Sulfato de sódio | |||||
Nitrato de zinco • 6H2O | |||||
Sulfato de zinco • 7H2O | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Substâncias orgânicas (mg/l) | M6899 | M5519 | M0404 | M9274 | M7024 |
---|---|---|---|---|---|
Carvão ativado | |||||
Hemissulfato de adenina | 80,0 | ||||
Ágar | 8000,0 | ||||
6-Benzilaminopurina (BA) | |||||
D-Biotina | |||||
6gama-gama- dimetilalilaminopurina | 30,0 | ||||
Glicina (base livre) | 2,0 | 2,0 | |||
Ácido indole-3-acético | 0,3 | ||||
Ácido indole-3-butírico | |||||
Cinetina | |||||
MES (ácido livre) | |||||
Mioinositol | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Ácido alfa-naftalenoacético | |||||
Ácido nictotínico (ácido livre) | 0,5 | 1,0 | 0,5 | ||
Peptona | |||||
Piridoxina • HCl | 0,5 | 1,0 | 0,5 | ||
Sacarose | 30.000 | 30.000 | |||
Tiamina • HCl | 0,4 | 0,1 | 10,0 | 0,1 | 0,4 |