Pular para o conteúdo
BR
PT
Produtos
Aplicações
Serviços
Documentos
Suporte
Química analítica
Análise e cultura celular
Produtos químicos e bioquímicos
Clínica e diagnóstico
Filtração
Produtos alternativos mais ecológicos
Microbiologia industrial
Materiais para laboratório
Ciência de materiais
Biologia molecular e genômica funcional
Desenvolvimento e fabricação de mAbs
Desenvolvimento e fabricação de mRNA
Fabricação farmacêutica e biofarmacêutica
Biologia de proteínas
Purificação de água
Química analítica
Análise e cultura celular
Química e síntese
Clínica e diagnóstico
Testes ambientais e de Cannabis
Testes e fabricação de alimentos e bebidas
Genômica
Ciência e engenharia de materiais
Testes microbiológicos
Desenvolvimento e fabricação de mAbs
Desenvolvimento e fabricação de mRNA
Fabricação farmacêutica e biofarmacêutica
Biologia de proteínas
Áreas de pesquisa e doenças
Purificação de água
Fabricação terceirizada
Teste terceirizado
Produtos personalizados
Soluções digitais para ciências biológicas
Desenvolvimento e fabricação de produtos para IVD (diagnóstico in vitro)
Serviços para produtos
Suporte
Fichas de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ)
Certificados de Análise (COA)
Certificados de origem (COO)
Certificados de qualidade (COQ)
Atendimento ao cliente
Fale conosco
Obtenha um site inteligente
Perguntas frequentes
Qualidade e regulatório
Calculadoras e aplicativos
Webinars
Início
Resultados da busca
Nile red: a selective fluorescent stain for intracellular lipid droplets.
Nile red: a selective fluorescent stain for intracellular lipid droplets.
The Journal of Cell Biology (1985)
Greenspan P, et al.