Merck
Página inicialSupportRótulo inteligente com código de barras de matrizes de dados bidimensional GS1Rótulo inteligente com código de barras de matriz de dados bidimensional GS1- Perguntas frequentes
Rótulo inteligente com código de barras de matriz de dados bidimensional GS1- Perguntas frequentes
Em quais rótulos de produtos os códigos de barras bidimensionais serão implementados e qual é o prazo para implementação?
Primeiro, implementaremos os rótulos em nossos compostos químicos Emprove®, seguido de uma expansão contínua para todo o portfólio de produtos de Life Science até o fim de 2018 (com exceção de produtos com rótulos pequenos).
Não, todas as informações armazenadas no código de barras bidimensional permanecerão "legíveis por seres humanos" nos rótulos.
Sim, muito provavelmente, e vamos informar você assim que as atualizações forem feitas.
Sim, use um dispositivo de leitura óptica capaz de ler códigos de barras em matrizes de dados bidimensionais que aderem à norma GS1.
Observação importante: não confunda dispositivos de leitura óptica para código de barras de matrizes de dados unidimensionais GS1 com dispositivos de leitura óptica para códigos de barras de matrizes de dados bidimensionais GS1.
Não imediatamente. Depois que os sistemas/processos internos e dos clientes tiverem sido atualizados, os códigos de barras unidimensionais provavelmente serão removidos.
Para obter mais informações, visite a página de rótulos inteligentes.
Para obter melhores resultados, configure seu leitor óptico para usar uma configuração de teclado em inglês.
Caso tenha problemas, entre em contato com o atendimento ao cliente.
Sim. Consulte a página de download do aplicativo Scan Now para obter mais informações.
Os nossos rótulos inteligentes seguem as diretrizes de código de barras definidas pelo GS1, um grupo global de padronização sem fins lucrativos. Leia mais sobre o GS1 aqui.
A especificação inclui regras sobre como formatar os dados do produto contidos no código de barras. Essas regras incluem identificadores de aplicação (IA), que são prefixos incorporados às informações do produto em si, como por exemplo, a data de validade.
Quando possível, o GS1 também padroniza eles mesmos os campos de dados. Por exemplo, a data de validade mencionada acima é o IA código 17; as regras do GS1 definem que a data tem seis dígitos, dois dígitos para o ano, dois para o mês e dois para o dia. Dessa forma, um exemplo de data de validade completa seria 17250128, onde “17” é o IA, “25” é o ano (2025), “01” é o mês (janeiro) e “28” é o dia.
Existem dezenas de IAs, incluindo GTIN (IA 01), DATA DE VENCIMENTO OU VALIDADE (IA 17), LOTE (IA 10), N.º DE SÉRIE (IA 21) e ORIGEM (IA 422).
Leia mais sobre IAs no site do GS1 aqui e na norma GS1 aqui.
A página do Scan Now lê a longa sequência de números e letras que compõem um código de barras de rótulos inteligentes, encontra os dados dos IAs e do produto e exibe as informações em uma tabela.