Voltar
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series C, Removable needle
Products
Categoria de produto
syringes (1)
Fabricante
Comprimento (pol)
Volume (µl)
Forma da agulha
Tamanho do pacote
Medidor
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
22280
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series C, Removable needle,
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.