Merck
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo PW) TSKgel® phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 17 μm particle size
TSKgel® G6000PW (17 µm) HPLC Columns
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo PW) TSKgel® phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 17 μm particle size
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
Products
Categoria de produto
Fabricante
Agência
USP Suitability
Técnica de separação
DI (mm)
Comprimento (cm)
Tamanho da partícula (µm)
Tamanho dos poros (Å)
Técnica