Merck
Coluna de HPLC TSKgel® G4000SWXL phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 8 μm particle size
TSKgel® G4000SWXL (8 µm) HPLC Columns
Coluna de HPLC TSKgel® G4000SWXL phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 8 μm particle size
Sinônimo(s):
Colunas TSKgel® SWXL
Products
Categoria de produto
Fabricante
Agência
USP Suitability
Técnica de separação
DI (mm)
Comprimento (cm)
Tamanho da partícula (µm)
Tamanho dos poros (Å)