Merck
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo SW) TSKgel® phase diol, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
TSKgel® G4000SW (17 µm) HPLC Columns
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo SW) TSKgel® phase diol, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
Products
Categoria de produto
Fabricante
Agência
USP Suitability
Técnica de separação
DI (mm)
Comprimento (cm)
Tamanho da partícula (µm)
Tamanho dos poros (Å)
Técnica