Voltar
Tris(2-chloroethyl) phosphate
Sinônimo(s):
Phosphoric acid tris(2-chloroethyl) ester
Fórmula linear:
(ClCH
2
CH
2
O)
3
P(O)
Número CAS:
115-96-8
Peso molecular:
285.49
Número CE:
204-118-5
Products
Categoria de produto
building blocks (1)
plasticizer (1)
Marca
Supelco (1)
Ponto de ebulição (ºC)
Peso da fórmula
Fabricante
Pureza
Formato
Nível de qualidade
Aplicação
Classe da estrutura Markush
Grupo de estrutura Markush
Tipo de material de referência
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
119660
Tris(2-chloroethyl) phosphate,
97%
Expandir
Ver preços
96382
Tris(2-chloroethyl) phosphate,
certified reference material,
Trace
CERT
®
, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland