Voltar
TERGITOL
™
TMN 10
Sinônimo(s):
Trimethylnonylpolyethylene glycol, Polyethylene glycol trimethylnonyl ether
Número CAS:
60828-78-6
Products
Categoria de produto
detergents (1)
Marca
Sigma-Aldrich (1)
Nível de qualidade
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
86454
TERGITOL
™
TMN 10,
Non-ionic, 1313 ppm, liquid, cloud point 76 °C