Voltar
Suba-Seal
®
septa
Products
Categoria de produto
septa (42)
Marca
Sigma-Aldrich (42)
Cor
Filtrar produtos
Showing 1-20 of 42
Página 1 de 3
Página 1 de 3
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
Z167282
Suba-Seal
®
septa,
white rubber, Suba-Seal
®
25, fits neck I.D., 14 mm, for use with 14/20 joints
Expandir
Ver preços
Z124591
Suba-Seal
®
septa,
red rubber, Suba-Seal
®
25, fits neck I.D., 14 mm, for use with 14/20 joints
Expandir
Ver preços
Z167320
Suba-Seal
®
septa,
white rubber, Suba-Seal
®
45, fits neck I.D., 22 mm, for use with 24/40 joints
Expandir
Ver preços
Z167304
Suba-Seal
®
septa,
white rubber, Suba-Seal
®
37, fits neck I.D., 19 mm, for use with 19/22 joints
Expandir
Ver preços
Z124656
Suba-Seal
®
septa,
red rubber, Suba-Seal
®
45, fits neck I.D., 22 mm, for use with 24/40 joints
Expandir
Ver preços
Z124621
Suba-Seal
®
septa,
red rubber, Suba-Seal
®
37, fits neck I.D., 19 mm, for use with 19/22 joints
Expandir
Ver preços
Z167355
Suba-Seal
®
septa,
white rubber, Suba-Seal
®
57, fits neck I.D., 27 mm, for use with 29/42 joints
Expandir
Ver preços
Z124664
Suba-Seal
®
septa,
red rubber, Suba-Seal
®
49, fits neck I.D., 24 mm
Expandir
Ver preços
Z124680
Suba-Seal
®
septa,
red rubber, Suba-Seal
®
57, fits neck I.D., 27 mm, for use with 29/42 joints
Expandir
Ver preços
Z124567
Suba-Seal
®
septa,
red rubber, Suba-Seal
®
13, fits neck I.D., 9.5 mm, for use with 10/30 joints
Expandir
Ver preços
Z124559
Suba-Seal
®
septa,
red rubber, Suba-Seal
®
9, fits neck I.D., 8 mm
Expandir
Ver preços
Z124575
Suba-Seal
®
septa,
red rubber, Suba-Seal
®
17, fits neck I.D., 11 mm
Expandir
Ver preços
Z167258
Suba-Seal
®
septa,
white rubber, Suba-Seal
®
13, fits neck I.D., 9.5 mm, for use with 10/30 joints
Expandir
Ver preços
Z124605
Suba-Seal
®
septa,
red rubber, Suba-Seal
®
29, fits neck I.D., 16 mm
Expandir
Ver preços
Z167231
Suba-Seal
®
septa,
white rubber, Suba-Seal
®
9, fits neck I.D., 8 mm
Expandir
Ver preços
Z648906
Suba-Seal
®
septa,
blue rubber, Suba-Seal
®
25, fits neck I.D., 14 mm, for use with 14/20 joints
Expandir
Ver preços
Z648922
Suba-Seal
®
septa,
blue rubber, Suba-Seal
®
45, fits neck I.D., 22 mm, for use with 24/40 joints
Expandir
Ver preços
Z167339
Suba-Seal
®
septa,
white rubber, Suba-Seal
®
49, fits neck I.D., 24.0 mm
Expandir
Ver preços
Z124613
Suba-Seal
®
septa,
red rubber, Suba-Seal
®
33, fits neck I.D., 17.5 mm, for use with all Sure/Seal bottles
Expandir
Ver preços
Z124583
Suba-Seal
®
septa,
red rubber, Suba-Seal
®
21, fits neck I.D., 12.5 mm
Expandir
Ver preços
Página 1 de 3
Página 1 de 3