Merck
(S)-(−)-Limonene analytical standard
(S)-(−)-Limonene
(S)-(−)-Limonene analytical standard
Sinônimo(s):
(−)-p-Mentha-1,8-diene, (−)-Carvene, (S)-4-Isopropenyl-1-methyl cyclohexene
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16
Número CAS:
Peso molecular:
136.23
Número CE:
Products
Categoria de produto
Marca
Ponto de ebulição (ºC)
Peso da fórmula
Pureza
Agência
Formato
Nível de qualidade
Aplicação
Classe da estrutura Markush
Grupo de estrutura Markush
Classe organoléptica
Técnica
Showing 1-3 of 3