Voltar
Sephacryl
®
Size Exclusion Resin
Sinônimo(s):
Poly([allyl dextran]-
co
-N,N′-methylenebisacrylamide)
Número CAS:
65546-95-4
Products
Marca
Sigma-Aldrich (3)
Particle Size (µm)
Filtrar produtos
Showing 1-3 of 3
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
S300HR
Sephacryl
®
Size Exclusion Resin,
300-HR, MW range 10-1500 kDa (globular proteins), MW range 1-400 kDa (dextrans)
Expandir
Ver preços
S400HR
Sephacryl
®
Size Exclusion Resin,
400-HR, MW range 20-8000 kDa (globular proteins)
Expandir
Ver preços
S500HR
Sephacryl
®
Size Exclusion Resin,
500-HR, MW range 40-20,000 kDa (dextrans)