Merck
Rogard II Prefilter 66 cm (26 in.), For protection of reverse osmosis (RO) membrane
Rogard II Prefilter
Rogard II Prefilter 66 cm (26 in.), For protection of reverse osmosis (RO) membrane
Products
Categoria de produto
Marca
Compatibilidade
Nível de qualidade
Tamanho dos poros (µm)