Voltar
Ribonuclease T
1
from
Aspergillus oryzae
Sinônimo(s):
Guanyloribonuclease, Ribonucleate 3′-guanylo-oligonucleotidohydrolase
Número CAS:
9026-12-4
Número CE:
232-809-1
Products
Categoria de produto
enzymes (1)
Marca
Sigma-Aldrich (1)
Aplicação
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
R1003
Ribonuclease T
1
from
Aspergillus oryzae
,
ammonium sulfate suspension, 300,000-600,000 units/mg protein