Prilocaine impurity B
Sinônimo(s):
o-Toluidine hydrochloride, 2-Methylaniline hydrochloride
Fórmula linear:
CH3C6H4NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
143.61
Products
Peso da fórmula
Fabricante
Ponto de fusão (ºC)
Formato
Aplicação
Classe da estrutura Markush
Grupo de estrutura Markush
Família do IFA