Merck
Polystyrene-block-polybutadiene-block-polystyrene styrene 30 wt. %, average Mw ~140,000 by GPC, contains <0.5 wt. % antioxidant
Polystyrene-block-polybutadiene-block-polystyrene
Polystyrene-block-polybutadiene-block-polystyrene styrene 30 wt. %, average Mw ~140,000 by GPC, contains <0.5 wt. % antioxidant
Fórmula linear:
[CH2CH(C6H5)]x (CH2CH=CHCH2)y [CH2CH(C6H5)]x
Número CAS:
Products
Composição química
Composição do polímero
Tipo de polímero