Merck
Plastic Additive 6 pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Plastic Additive 6
Plastic Additive 6 pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H69N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
784.08
Products
Marca
Peso da fórmula
Ponto de fusão (ºC)
Agência