Voltar
PEDOT, block PEG
Sinônimo(s):
PEDOT-
block
-PEG, PEDOT-b-PEG
Products
Marca
Sigma-Aldrich (1)
Nível de qualidade
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
649805
PEDOT, block PEG,
solution, 1 wt. % dispersion in nitromethane, contains perchlorate as dopant