Voltar
Parker
®
H2PEM Hydrogen Generator
Products
Categoria de produto
accessories (2)
Marca
Supelco (1)
Filtrar produtos
Showing 1-4 of 4
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
27773-U
Parker
®
H2PEM Hydrogen Generator,
Model H2PEM-100, 110/230 volt, output flow, 0 ‑ 100 cc/min
Expandir
Ver preços
22801
Parker
®
H2PEM Hydrogen Generator,
Model H2PEM-510, 110/230 volt, output flow, 0 ‑ 510 cc/min
Expandir
Ver preços
22751
Parker
®
H2PEM Hydrogen Generator,
Model H2PEM-260, 110/230 volt, output flow, 0 ‑ 260 cc/min
Expandir
Ver preços
27620-U
Parker
®
H2PEM Hydrogen Generator,
Model H2PEM-165, 110/230 volt, output flow, 0 ‑ 165 cc/min