Voltar
ORBO
™
90 Carboxen
®
564 (20/45), 160/80 mg
Sinônimo(s):
ORBO
™
Carboxen-564 Tube
Products
Marca
Supelco (1)
Agência
Composição química
DE (mm)
Aplicação
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
20358
ORBO
™
90 Carboxen
®
564 (20/45), 160/80 mg,
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea, for analyte group MEK (methylethyl ketone)