Merck
Nitron for spectrophotometric det. of nitrate and perchlorate, ≥97.0%
Nitron
Nitron for spectrophotometric det. of nitrate and perchlorate, ≥97.0%
Sinônimo(s):
1,4-Diphenyl-3-phenylamino-1,2,4-triazolium hydroxide inner salt, 3,5,6-Triphenyl-2,3,5,6-tetraazabicyclo[2.1.1]hex-1-ene, 4,5-Dihydro-2,4-diphenyl-5-(phenylimino)-1H-1,2,4-triazolium hydroxide inner salt
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H16N4
Número CAS:
Peso molecular:
312.37
Número CE:
Products
Marca
Peso da fórmula
Ponto de fusão (ºC)
Pureza
Nível de qualidade