Voltar
N
-Benzylethylenediamine
Sinônimo(s):
2-Benzylaminoethylamine
Fórmula linear:
C
6
H
5
CH
2
NHCH
2
CH
2
NH
2
Número CAS:
4152-09-4
Peso molecular:
150.22
Número CE:
223-984-5
Products
Categoria de produto
building blocks (1)
Marca
Sigma-Aldrich (1)
Ponto de ebulição (ºC)
Peso da fórmula
Pureza
Nível de qualidade
Grupo funcional
Classe da estrutura Markush
Grupo de estrutura Markush
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
462292
N
-Benzylethylenediamine,
97%