Voltar
MISSION
®
TRC2 pLKO.5-puro Empty Vector Control Transduction Particles puro
Sinônimo(s):
MISSION
®
Products
Categoria de produto
lentiviral particles (1)
shRNA (1)
Marca
Sigma-Aldrich (1)
Nível de qualidade
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
SHC201V
MISSION
®
TRC2 pLKO.5-puro Empty Vector Control Transduction Particles puro,
Contains no shRNA insert