Voltar
LIM1899 cell line human
Products
Categoria de produto
cell lines (1)
Tecido
Táxon
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
CB_12062001
LIM1899 cell line human,
12062001, human colon, Epithelial; cells are small rounded and grow in clusters