Merck
L-165,041 ≥98% (HPLC), powder
L-165,041
L-165,041 ≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
4-[3-(4-Acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)propoxy]phenoxy­acetic acid
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H26O7
Número CAS:
Peso molecular:
402.44
Products
Categoria de produto
Marca
Peso da fórmula
Nome do gene
Ponto de fusão (ºC)
Pureza
Nível de qualidade