Isoforskolin
Sinônimo(s):
6-Acetyl-7-deacetylforskolin, 6β-Acetoxy-1α,7β,9α-trihydroxy-8,13-epoxy-labd-14-en-11-one, Isoforskolin
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H34O7
Número CAS:
Peso molecular:
410.50
Products
Marca
Peso da fórmula
Fabricante
Pureza
Nível de qualidade