Voltar
Hyaluronic acid methacrylate
Fórmula linear:
(NaC
20
H
28
NO
15
)n
Products
Marca
Sigma-Aldrich (4)
Nível de qualidade
Tamanho da partícula (µm)
Composição do polímero
Tipo de polímero
Método de esterilização
Filtrar produtos
Showing 1-4 of 4
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
914800
Hyaluronic acid methacrylate,
Degree of substitution: 10% - 30%, M
w
170,000-250,000
Expandir
Ver preços
914568
Hyaluronic acid methacrylate,
average degree of substitution 35%, average M
w
55000
Expandir
Ver preços
914304
Hyaluronic acid methacrylate,
average degree of substitution 35%, average M
w
175000
Expandir
Ver preços
924490
Hyaluronic acid methacrylate,
Low Viscosity, Low Endotoxin, 0.2 um sterile filtered, 0.2 μm, sterile-filtered